missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-4-fluoro-5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-fluoro-5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]benzoic Acid |
| CAS | 177489-17-7 |
| Molekylformel | C12H7ClF4N2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClF4N2O2/c1-19-10(12(15,16)17)4-9(18-19)6-2-5(11(20)21)7(13)3-8(6)14/h2-4H,1H3,(H,20,21) |
| LEDER | Cn1nc(cc1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)O)c(Cl)cc2F |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-fluoro-5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.64 |
| Formel vikt | 322.0132 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?