Läs mer
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid |
| Smältpunkt | 152°C to 156°C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro, benzoic acid,2-chloro-4-fluoro-5-nitro, acmc-2099ln, 5-carboxy-4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2,2'-bithiophene-5,8'-diylbis trimethylstannane |
| Löslighetsinformation | Soluble in methanol. |
| Formel vikt | 219.55 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Pulver |