Läs mer
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488318
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488318 25 g 25g
15478318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61753.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114776-15-7
Molekylformel C7H3ClFNO4
Molekylvikt (g/mol) 219.552
MDL-nummer MFCD04115715
InChI-nyckel SYZKAFCPWNFONG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7210828
LEDER C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 152°C to 156°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Synonym 2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-5-nitro, benzoic acid,2-chloro-4-fluoro-5-nitro, acmc-2099ln, 5-carboxy-4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2,2'-bithiophene-5,8'-diylbis trimethylstannane
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 219.55
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver