Läs mer
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15459838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459838 5 g 5g
15449838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63244.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 112108-73-3 | Molecular Formula: C7H5ClFNO2 | Molecular Weight: 189.57 g/mol
2-klor-4-fluor-5-nitrotoluen, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som Ceritinib-mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-klor-4-fluor-5-nitrotoluen, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som Ceritinib-mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112108-73-3
Molekylformel C7H5ClFNO2
Molekylvikt (g/mol) 189.57
MDL-nummer MFCD11110549
InChI-nyckel YXVJHZWHPLOEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, benzene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro, acmc-2099cn, ksc682i1p, 2-chloro-4fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloranyl-5-fluoranyl-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 10103979
IUPAC-namn 1-klor-5-fluor-2-metyl-4-nitrobensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1Cl)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Färg Gult
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 189.57
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.