Läs mer
2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 4793-24-2 |
| Molekylformel | C7H5ClFNO4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Aminosulfonyl-2-chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClFNO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1F |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-fluoro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.64 |
| Formel vikt | 252.9612 |