Läs mer
2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11426880
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426880 5 g 5g
11416880 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426880 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19880.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-35-6
Molekylformel C8H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 172.583
MDL-nummer MFCD00042202
InChI-nyckel CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
PubChem CID 2736507
IUPAC-namn 1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Kokpunkt 110°C (19 mmHg)
Brytningsindex 1.5255
Kvantitet 5 g
Beilstein 2249796
Formel vikt 172.59
Procent renhet ≥98%