Läs mer
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10794651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10794651 25 g Glass bottle 25g
10266060 100 g Glass bottle 100g
10548873 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10794651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158170250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 456-04-2
Molekylformel C8H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 172.59
MDL-nummer MFCD00011652
InChI-nyckel UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluorophenacyl chloride, 4-fluorophenacyl chloride, alpha-chloro-4-fluoroacetophenone, 4-chloroacetyl-1-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl, 2'-chloro-4-fluoroacetophenone
PubChem CID 120248
IUPAC-namn 2-chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CCl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 47°C to 50°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H4COCH2Cl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 172.59
Procent renhet 99%
Fysisk form Flakes or Platelets
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.