Läs mer
2-Chloro-4-fluoroaniline, 97%
Produktkod. 11402877
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402877 5 g 5g
11412877 25 g 25g
11422877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15492.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2106-02-7 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2106-02-7
Molekylformel C6H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 145.56
MDL-nummer MFCD00042530
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluoroaniline
Densitet 1.219
Kvantitet 5 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.554
UN-nummer UN2810
Beilstein 2802559
Synonym benzenamine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluorobenzenamine, 2-chloro-4-fluorophenylamine, 2-chloro-4-fluoro-phenylamine, pubchem2943, 2-chloro-4fluoroaniline, 2-chloro-4-fluroaniline, timtec-bb sbb004110, 4-fluoro-2-chloroaniline, acmc-1cj1h
Kokpunkt 191°C to 192°C
InChI-nyckel XRAKCYJTJGTSMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Cl)N
IUPAC-namn 2-klor-4-fluoranilin
PubChem CID 75013
Formel vikt 145.56
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.