Läs mer
2-klor-4-fluorbensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10184194
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10184194 1 g 1g
10317214 10 g 10g
10002034 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10184194 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00318DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 85958-57-2
Molekylformel C6H3Cl2FO2S
Molekylvikt (g/mol) 229.046
MDL-nummer MFCD00052957
InChI-nyckel FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone
PubChem CID 522846
IUPAC-namn 2-klor-4-fluorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Cl(F)C6H3(SO2Cl)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.06
Procent renhet 97%