Läs mer
2-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11458813
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458813 25 g 25g
11438813 1 g 1g
11448813 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458813 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10536.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85958-57-2
Molekylformel C6H3Cl2FO2S
Molekylvikt (g/mol) 229.046
MDL-nummer MFCD00052957
InChI-nyckel FCFPJKHVCHKCMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5092, acmc-209wex, buttpark 9457-18, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonylchloride, ksc447s0p, chloro 2-chloro-4-fluorophenyl sulfone
PubChem CID 522846
IUPAC-namn 2-klor-4-fluorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 28°C to 31°C
Densitet 1.57
Kokpunkt 243°C to 244°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.555
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 5520034
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 229.06
Procent renhet 98%