Läs mer
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid, 98%
Produktkod. 11447147
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447147 25 g 25g
11437147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14953.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2252-51-9 | C7H4ClFO2 | 174.555 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2252-51-9
Molekylformel C7H4ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.555
MDL-nummer MFCD00010615
InChI-nyckel GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 75259
IUPAC-namn 2-klor-4-fluorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 183°C to 187°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1946215
Formel vikt 174.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.