Läs mer
2-klor-4-fluorbensoesyra, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10172951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10172951 5 g Glasflaska 5g
10031861 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10172951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 347340050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 2252-51-9
Molekylformel C7H4ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.56
MDL-nummer MFCD00010615
InChI-nyckel GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 75259
IUPAC-namn 2-klor-4-fluorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 183°C to 186°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H3(F)CO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 174.56
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.