Läs mer
2-klor-4-fluorbensylbromid, 97 %
Produktkod. 11495587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495587 5 g 5g
11405597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23565.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 45767-66-6 | C7H5BrClF | 223,469 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45767-66-6
Molekylformel C7H5BrClF
Molekylvikt (g/mol) 223.469
MDL-nummer MFCD00236025
InChI-nyckel GAUUDQVOPUKGJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-chloro-4-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro, 2-choro-4-fluorobenzylbromide, pubchem4893, 1-bromomethyl-2-chloro-4-fluoro-benzene, ksc493m8r, 2-chloro-4-flurobenzyl bromide
PubChem CID 2725062
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-klor-4-fluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
Smältpunkt 35 °C till 39 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3539265
Formel vikt 223.48
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.