Läs mer
2-Chloro-4-fluorobenzylamine, 97%
Produktkod. 11397816
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397816 5 g 5g
11387816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12957.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15205-11-5 | C7H7ClFN | 159.588 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15205-11-5
Molekylformel C7H7ClFN
Molekylvikt (g/mol) 159.588
MDL-nummer MFCD00042532
InChI-nyckel CBKWAXKMZUULLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzylamine, 2-chloro-4-fluorophenyl methanamine, 2-chloro-4-fluorobenzyl amine, 1-2-chloro-4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluorophenyl methylamine, 2-chloro-4-florobenzylamine, acmc-1c6hl, 2-chloro4-fluorobenzylamine, 2-chloro-4-fluorobenzylamide
PubChem CID 139909
IUPAC-namn (2-klor-4-fluorfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluorobenzylamine
Kokpunkt 94°C to 95°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2936421
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 159.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.