Läs mer
2-klor-4-fluorfenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11416356
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416356 5 g 5g
11426356 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23132.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75279-56-0 | C8H5ClFN | 169.583 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75279-56-0
Molekylformel C8H5ClFN
Molekylvikt (g/mol) 169.583
MDL-nummer MFCD00236029
InChI-nyckel GSMCLMKFBYLWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzyl cyanide, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-chloro-4-fluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-fluorophenylacetonitrile, 2-chloro-4-fluorophenyl acetonitrile, 2-2-chloro-4-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4251
PubChem CID 2725063
IUPAC-namn 2-(2-klor-4-fluorfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Smältpunkt 67°C to 69°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 169.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.