Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-fluoropyridine, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-fluoropyridine |
| Kokpunkt | 140°C |
| Flampunkt | 54°C (129°F) |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2929 |
| Beilstein | 1634747 |
| Formel vikt | 131.54 |
| Procent renhet | 97% |