Läs mer
2-Chloro-4-fluorotoluene, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10033730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10033730 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10033730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311240250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluorotoluene
CAS 452-73-3
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H6ClF
Kvantitet 25 g
Synonym 2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-methyl, 4-fluoro-2-chlorotoluene, 2-chlor-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1605, 2-chloro-4fluorotoluene, acmc-1adyb, 4-fluor-2-chlor-toluol, ksc235q0r, csarjiqzosvyha-uhfffaoysa
InChI-nyckel CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)F)Cl
IUPAC-namn 2-chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 144.573
PubChem CID 96747
Formel vikt 144.58