Läs mer
2-Chloro-4-fluorotoluene, 98%
Produktkod. 11469776
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469776 500 g 500g
11449776 25 g 25g
11459776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20278.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-73-3 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-73-3
Molekylformel C7H6ClF
Molekylvikt (g/mol) 144.573
MDL-nummer MFCD00000572
InChI-nyckel CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorotoluene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-methyl, 4-fluoro-2-chlorotoluene, 2-chlor-4-fluor-1-methylbenzol, pubchem1605, 2-chloro-4fluorotoluene, acmc-1adyb, 4-fluor-2-chlor-toluol, ksc235q0r, csarjiqzosvyha-uhfffaoysa
PubChem CID 96747
IUPAC-namn 2-klor-4-fluor-l-metylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluorotoluene
Densitet 1.198
Kokpunkt 154°C to 156°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1931690
Formel vikt 144.58
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.