missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chlorovanillin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c1-12-8-2-5(4-10)6(9)3-7(8)11/h2-4,11H,1H3 |
| Formel vikt | 186.0084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?