Läs mer
2-klor-4-hydroxibensoesyrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10481301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10481301 1 g Glasflaska 1g
10388993 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10481301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304200010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56363-84-9 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56363-84-9
Molekylformel C7H5ClO3
Molekylvikt (g/mol) 172.56
MDL-nummer MFCD00798116
InChI-nyckel WIPYZRZPNMUSER-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzoic acid, 2-chloro-4-hyroxybenzoic acid, pubchem4561, acmc-1b14n, ksc497o6l, 4-hydroxy-2-chlorobenzoic acid, wipyzrzpnmuser-uhfffaoysa
PubChem CID 91821
IUPAC-namn 2-klor-4-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 207°C to 209°C
Färg Beige till vit eller brun-orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.