missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-4’-hydroxybenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| CAS | 55270-71-8 |
| Molekylformel | C13 H11 Cl O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Chlorophenyl-4-hydroxyphenyl-methanone, 2-Chloro-4'-hydroxybenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO2/c14-13(8-2-1-3-9-13)12(16)10-4-6-11(15)7-5-10/h1-8,15H,9H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C(=O)C2(Cl)CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | (1-chlorocyclohexa-2,4-dien-1-yl)-(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.68 |
| Formel vikt | 234.0448 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?