Läs mer
2-klor-4-hydroxipyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11491840
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491840 1 g 1g
15423717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27549.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17368-12-6
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.543
MDL-nummer MFCD01646108
InChI-nyckel VBEHFOMFHUQAOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-hydroxypyridine, 2-chloropyridin-4-ol, 2-chloro-4-pyridinol, 4-pyridinol, 2-chloro, 2-chlorpyridin-4-ol, 4 1h-pyridinone, 2-chloro, pubchem2578, acmc-1btyf, 4-hydroxy-2-chloropyridine
PubChem CID 87010
IUPAC-namn 2-klor-lH-pyridin-4-on
LEDER C1=CNC(=CC1=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-hydroxypyridine
Smältpunkt 169°C to 172°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 129.55
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.