Läs mer
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine, 95%
Produktkod. 11494540
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494540 1 g 1g
11404550 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494540 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50107.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 153034-88-9 | C6H5ClIN | 253.467 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153034-88-9
Molekylformel C6H5ClIN
Molekylvikt (g/mol) 253.467
MDL-nummer MFCD03095293
InChI-nyckel WHCRABJNJRAJIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodo-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo-3-methyl, 2-chloro-4-iodo-3-methylpyridne, pubchem17059, 2-chloranyl-4-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-chloro-4-iodo-3-methylpyridine, 2-chloro-4-iodo-3-methyl-pyridine; 2-chloro-4-iodo-3-picoline
PubChem CID 10083628
IUPAC-namn 2-klor-4-jod-3-metylpyridin
LEDER CC1=C(C=CN=C1Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Smältpunkt 106°C to 107°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 253.47
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.