Läs mer
2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine, tech. 90%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Kvantitet | 250 mg |
| Känslighet | Light sensitive |
| Synonym | 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl, acmc-1avx5, ksc496i6b, pyridine,2-chloro-4-iodo-5-trifluoromethyl |
| Formel vikt | 307.44 |
| Procent renhet | 90% |
| Kvalitet | Technical |
| Fysisk form | Solid |