Läs mer
2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 505084-55-9 |
| Molekylformel | C6H2ClF3IN |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2ClF3IN/c7-5-1-4(11)3(2-12-5)6(8,9)10/h1-2H |
| LEDER | FC(F)(F)c1cnc(Cl)cc1I |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.44 |
| Formel vikt | 306.8873 |