Läs mer
2-Chloro-4-iodo-6-methylbenzenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-iodo-6-methylbenzenamine |
| CAS | 156746-77-9 |
| Molekylformel | C7H7ClIN |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-iodo-6-methylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClIN/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3 |
| LEDER | ClC1=CC(I)=CC(C)=C1N |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-iodo-6-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.49 |
| Formel vikt | 266.93 |