Läs mer
2-Chloro-4-iodoaniline, 98%
Produktkod. 11449622
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449622 5 g 5g
11459622 25 g 25g
11469622 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449622 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10742.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 42016-93-3 | C6H5ClIN | 253.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42016-93-3
Molekylformel C6H5ClIN
Molekylvikt (g/mol) 253.47
MDL-nummer MFCD00025298
InChI-nyckel MYDAOWXYGPEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-aniline, ccris 9438, zlchem 542, pubchem3811, 2-chloro-4-iodoanilline, 2-chloro-4-iodo aniline, acmc-1am5p, 2-chloro-4-iodophenylamine
PubChem CID 282930
IUPAC-namn 2-klor-4-jodanilin
LEDER NC1=CC=C(I)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-iodoaniline
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2081106
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 253.47
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.