Läs mer
2-Kloro-4-jodonalin, TRC
Produktkod. 30359225
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30359225 1 g
1 options
Produktkod. 30359225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3671751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-iodoaniline
CAS 42016-93-3
Molekylformel C6 H5 Cl I N
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Chloro-4-iodo-benzenamine, NSC 137040
InChI formel InChI=1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
LEDER Nc1ccc(I)cc1Cl
IUPAC-namn 2-kloro-4-jodonalin
Molekylvikt (g/mol) 253.47
Formel vikt 252.9155