Läs mer
2-Chloro-4-iodonicotinic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414440
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11414440
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50049.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2-Chloro-4-iodonicotinic acid is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-4-iodonicotinic acid is used as a pharmaceutical intermediates.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544671-78-5
Molekylformel C6H3ClINO2
Molekylvikt (g/mol) 283.45
MDL-nummer MFCD05663520
InChI-nyckel XOMBFOCJXYZRSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodonicotinic acid, 2-chloro-4-iodo-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-iodo, acmc-20a5ow, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid,2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 17750174
IUPAC-namn 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=C(Cl)N=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-iodonicotinic acid
Smältpunkt 162°C to 167°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 283.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.