Läs mer
2-klor-4-jodpyridin-3-karboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11404440
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404440 5 g 5g
11494430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404440 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50048.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153034-90-3
Molekylformel C6H3ClINO
Molekylvikt (g/mol) 267.45
MDL-nummer MFCD03095294
InChI-nyckel OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodonicotinaldehyde, 2-chloro-3-formyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde, 2-chloro-4-iodo-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-iodo, pubchem8084, acmc-209xa5, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinecarbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 10038637
IUPAC-namn 2-klor-4-jodpyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1=CN=C(C(=C1I)C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
Kvantitet 5 g
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 267.45
Procent renhet 98%