Läs mer
2-klor-4-jodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335405
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335405 5 g 5g
11325405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19623.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 153034-86-7 | C5H3ClIN | 239.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153034-86-7
Molekylformel C5H3ClIN
Molekylvikt (g/mol) 239.44
MDL-nummer MFCD01861983
InChI-nyckel KJKIPRQNFDUULB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-2-chloropyridine, 2-chloro-iodopyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo, zlchem 826, pubchem2579, acmc-209d8n, 2-chloro-4-iodo pyridine, ksc174s0f, 2-chloro-4-iodopyridine
PubChem CID 1516511
IUPAC-namn 2-klor-4-jodpyridin
LEDER C1=CN=C(C=C1I)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-iodopyridine
Smältpunkt 42°C to 44°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 108668
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 239.44
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.