Läs mer
2-Chloro-4-iodopyridine, 98%
Produktkod. 10348893 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10348893 25 g Glass bottle 25g
10127822 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10348893 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378420250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 153034-86-7 | C5H3ClIN | 239.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 153034-86-7
Molekylformel C5H3ClIN
Molekylvikt (g/mol) 239.44
MDL-nummer MFCD01861983
InChI-nyckel KJKIPRQNFDUULB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-2-chloropyridine, 2-chloro-iodopyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo, zlchem 826, pubchem2579, acmc-209d8n, 2-chloro-4-iodo pyridine, ksc174s0f, 2-chloro-4-iodopyridine
PubChem CID 1516511
IUPAC-namn 2-chloro-4-iodopyridine
LEDER C1=CN=C(C=C1I)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-iodopyridine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 41.0°C to 45.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 239.44
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Flakes or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-4-iodopyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.