Läs mer
2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11491480
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491480 5 g 5g
11481480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491480 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26917.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 219735-99-6 | Molecular Formula: C7H8BClO3 | Molecular Weight: 186.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 219735-99-6
Molekylformel C7H8BClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.40
MDL-nummer MFCD03411935
InChI-nyckel LOCGPWGCRVKCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-3-chloroanisole, 2-chloro-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methoxyphenyl, 2-chloro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem1781, 2-chloro-4-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209fq2, ksc201q2h
PubChem CID 2773330
IUPAC-namn (2-klor-4-metoxifenyl)borsyra
LEDER COC1=CC=C(B(O)O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼202 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.4
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.