Läs mer
2-Kloro-4-metoxybensoesyra, 98 %
Produktkod. 15434687
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434687 5 g 5g
15424687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32014.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 21971-21-1 | C8H7ClO3 | 186,591 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21971-21-1
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.591
MDL-nummer MFCD00085943
InChI-nyckel IBANGHTVBPZCHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methoxy-benzoic acid, 2-chloro-4-methyloxy benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methoxy, 2-chloro-4-methoxybenzoicacid, 2-chloranissaure, pubchem14030, 2-chloro-p-anisic acid, ksc494q0b, 4-methoxy-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 12648026
IUPAC-namn 2-klor-4-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.