Läs mer
2-Klor-4-metoxyfenol, 97 %
Produktkod. 11437987
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437987 5 g 5g
11447987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16652.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18113-03-6 | C7H7ClO2 | 158,581 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18113-03-6
Molekylformel C7H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 158.581
MDL-nummer MFCD00070773
InChI-nyckel GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87459
IUPAC-namn 2-klor-4-metoxifenol
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methoxyphenol
Smältpunkt 39°C to 44°C
Densitet 1.153
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Phenol-like
Kvantitet 5 g
Beilstein 1936412
Synonym 3-chloro-4-hydroxyanisole, phenol, chloro-4-methoxy, phenol, 2-chloro-4-methoxy, pubchem3663, 2-chloro-4-methoxy-phenol, acmc-1c55n, phenol,2-chloro-4-methoxy, ksc445k0p, 2-chloro-4-methoxyphenol
Formel vikt 158.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.