missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-klor-4-metoxipyridin, 99 %, Thermo Scientific™

Produktkod. 11328646
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328646 1 g 1g
11338646 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11328646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17697.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

Tillämpningar
Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens.

Löslighet Lösligt i alkohol
.

Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Säkerställ ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17228-69-2
Molekylformel C6H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 143.57
MDL-nummer MFCD02093951
InChI-nyckel PMTPFBWHUOWTNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methoxy-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-methoxy, zlchem 749, pubchem6204, 4-methoxy-2-chloropyridine, 2-chloro-4-methoxylpyridine, 2-chloro-4-methoxy pyridine, ksc494i4l, 2-chloro-4-methoxypyridine
PubChem CID 1991128
IUPAC-namn 2-klor-4-metoxipyridin
LEDER COC1=CC(=NC=C1)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methoxypyridine
Densitet 1.258
Kokpunkt 110°C to 115°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 1 g
Beilstein 1423379
Löslighetsinformation Soluble in alcohol.
Formel vikt 143.57
Procent renhet 99%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.