Läs mer
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11371989
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371989 5 g 5g
11361989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26057.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23056-39-5
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.568
MDL-nummer MFCD00012347
InChI-nyckel JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
PubChem CID 345363
IUPAC-namn 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine
LEDER CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Smältpunkt 52°C to 54°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 172.57
Procent renhet 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.