Läs mer
2-Kloro-4-metyl-3-nitropyridin, TRC
Produktkod. 30363331
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363331 500 mg
30359529 2 g
30362203 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30363331 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369145500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23056-39-5
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.57
Synonym 2-Chloro-3-nitro-4-picoline, 2-Chloro-3-nitro-4-methylpyridine, NSC 402977
IUPAC-namn 2-kloro-4-metyl-3-nitropyridin
LEDER Cc1ccnc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
Formel vikt 172.004