Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine |
| Smältpunkt | 37°C to 39°C |
| Kokpunkt | 91°C |
| Flampunkt | 113°C (235°F) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 172.57 |
| Procent renhet | 97% |