Läs mer
2-Chloro-4-methyl-quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-methyl-quinoline |
| CAS | 634-47-9 |
| Molekylformel | C10H8ClN |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Chloro-lepidine, 2-Chloro-4-methylquinoline, 2-Chlorolepidine, NSC 96476 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(Cl)nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-methylquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vikt | 177.0345 |