Läs mer
2-kloro-4-metylanilin, TRC
Produktkod. 30353606
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30353606 5 g
1 options
Produktkod. 30353606 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3683105G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methylaniline
CAS 615-65-6
Molekylformel C7 H8 Cl N
Kvantitet 5 g
Synonym p-Toluidine, 2-chloro- (8CI), 2-Chloro-4-methylbenzenamine, (2-Chloro-4-methylphenyl)amine, 1-Amino-2-chloro-4-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylaniline, 2-Chloro-p-toluidine, 3-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-3-chlorotoluene, 4-Methyl-2-chloroaniline, NSC 60120
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
LEDER Cc1ccc(N)c(Cl)c1
IUPAC-namn 2-kloro-4-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 141.6
Formel vikt 141.0345