Läs mer
2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 95%
Produktkod. 11472090
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472090 5 g 5g
11462090 1 g 1g
11482090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472090 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28604.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 145349-62-8 | C7H8BClO2 | 170.399 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145349-62-8
Molekylformel C7H8BClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.399
MDL-nummer MFCD03411936
InChI-nyckel UKYCKUPXBPLXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methylphenyl, pubchem1778, 2-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209cuq, ksc524i9h, 2-chloro-p-tolylboronic acid, 2-chloro-4-methyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773334
IUPAC-namn (2-klor-4-metylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)C)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 198°C to 202°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 170.4
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.