Läs mer
2-Chloro-4-methylnicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-methylnicotinamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-4-2-3-10-6(8)5(4)7(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11) |
| Formel vikt | 170.0247 |