Läs mer
2-Kloro-4-metylpyrimidin, 99 %
Produktkod. 11375285
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375285 1 g 1g
11365285 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375285 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31903.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 13036-57-2 | C5H5ClN2 | 128,559 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13036-57-2
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.559
MDL-nummer MFCD00054434
InChI-nyckel BHAKRVSCGILCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-6-methylpyrimidine, pubchem6906, chloro-6 methylpyrimidine, 4-methyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-methyl pyrimidine, 4-methyl-2-chloro-pyrimidine, ksc493s3l, 4-methyl-2-pyrimidinylchloride
PubChem CID 11629607
IUPAC-namn 2-klor-4-metylpyrimidin
LEDER CC1=NC(=NC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methylpyrimidine
Smältpunkt 45 °C till 48 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 128.56
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.