Läs mer
2-Kloro-4-metylpyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-methylpyrimidine |
| CAS | 13036-57-2 |
| Molekylformel | C5 H5 Cl N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | GW 708526X, Dabrafenib related |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccnc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 2-klor-4-metylpyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.56 |
| Formel vikt | 128.0141 |