Läs mer
2-klor-4-metylkinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425890
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425890 5 g 5g
11435890 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26504.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 634-47-9 | C10H8ClN | 177.631 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 634-47-9
Molekylformel C10H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 177.631
MDL-nummer MFCD00006742
InChI-nyckel PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorolepidine, 2-chloro-4-methyl-quinoline, quinoline, 2-chloro-4-methyl, lepidine, 2-chloro, pubchem5879, acmc-209nfp, 2-chloro-4methylquinoline, 4-methyl-2-chloroquinoline, 2-chlor-4-methyl-chinolin, 2-chloro-4-metyhylquinoline
PubChem CID 69449
IUPAC-namn 2-klor-4-metylkinolin
LEDER CC1=CC(=NC2=CC=CC=C12)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methylquinoline
Smältpunkt 54°C to 56°C
Kokpunkt 296°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 118333
Formel vikt 177.63
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.