Läs mer
2-klor-4-(metylsulfonyl)bensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10683625
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10683625 10 g 10g
10265274 25 g 25g
10406794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10683625 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer JFD01500EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 53250-83-2
Molekylformel C8H6ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.64
MDL-nummer MFCD00216496
InChI-nyckel CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
IUPAC-namn 2-klor-4-metylsulfonylbensoesyra
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 234.66
Procent renhet 95%