Läs mer
2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11416996
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416996 1 g 1g
11426996 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25319.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53250-83-2
Molekylformel C8H6ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.64
MDL-nummer MFCD00216496
InChI-nyckel CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
IUPAC-namn 2-klor-4-metylsulfonylbensoesyra
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
Smältpunkt 191°C to 196°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 234.66
Procent renhet 96%