Läs mer
2-klor-4-metylsulfonylbensoesyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10147900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10147900 1 g Glasflaska 1g
10107950 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10147900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425010010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 53250-83-2
Molekylformel C8H6ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.64
MDL-nummer MFCD00216496
InChI-nyckel CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
PubChem CID 735863
IUPAC-namn 2-klor-4-metylsulfonylbensoesyra
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 192,0 °C till 193,0 °C
Färg Rosa eller vit till gul
Förlust vid torkning Max 5%.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 234.66
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.