Läs mer
2-Kloro-4-nitroanilin, 98+%
Produktkod. 11447917
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447917 250 g 250g
11437917 1000 g 1000g
11457917 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16586.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-87-9 | C6H5ClN2O2 | 172,568 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-87-9
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.568
MDL-nummer MFCD00007665
InChI-nyckel LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ocpna, 2-chloro-4-nitrobenzenamine, o-chloro-p-nitroaniline, 4-nitro-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-4-nitro, 1-amino-2-chloro-4-nitrobenzene, aniline, 2-chloro-4-nitro, unii-xsa3zx337b, 2-chloro-4-nitro-phenylamine, ortho-chloro-para-nitroaniline
PubChem CID 8492
IUPAC-namn 2-klor-4-nitroanilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitroaniline
Smältpunkt 106°C to 109°C
Kokpunkt 320°C (decomposition)
Flampunkt 193°C (379°F)
Odör Weak, Characteristic
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2237
Beilstein 638657
Formel vikt 172.57
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.